Documenti fondamentali
630713
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-3-oxo-2H-(1,4)-benzoxazin-2-yl-acetic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
177-181 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CC1Oc2ccccc2NC1=O
InChI
1S/C10H9NO4/c12-9(13)5-8-10(14)11-6-3-1-2-4-7(6)15-8/h1-4,8H,5H2,(H,11,14)(H,12,13)
GBWCBWJRILQTBI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)