Documenti fondamentali
630543
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromo-4-(decyloxy)phenol
99%
About This Item
Formula condensata:
Br2C6H2(OH)O(CH2)9CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Punto di fusione
62-66 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCOc1cc(Br)c(O)cc1Br
InChI
1S/C16H24Br2O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-20-16-12-13(17)15(19)11-14(16)18/h11-12,19H,2-10H2,1H3
SSEJKDGLNTZULX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)