Documenti fondamentali
630489
Sigma-Aldrich
3,3-Difluoro-2-(2-indolinylmethyl)acrylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H11F2NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Stringa SMILE
OC(=O)C(\CC1Cc2ccccc2N1)=C(/F)F
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)