Key Documents
630357
Sigma-Aldrich
2-Acetoxyphenylzinc iodide
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2C6H4ZnI
Peso molecolare:
327.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Concentrazione
0.5 M in THF
Impurezze
1-3% inorganic chloride
P. eboll.
65 °C
Densità
1.033 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccccc1[Zn]I
InChI
1S/C8H7O2.HI.Zn/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8;;/h2-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
DUYNRVQSBJWXDT-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)