Documenti fondamentali
630020
Sigma-Aldrich
2,2′-Dichlorobenzilic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H10Cl2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
160-164 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)C(O)(c1ccccc1Cl)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H10Cl2O3/c15-11-7-3-1-5-9(11)14(19,13(17)18)10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8,19H,(H,17,18)
OJYHUFNZIWRMPT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)