Documenti fondamentali
62633
Sigma-Aldrich
(+)-Longicyclene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(1S,2S)-1,2,6,6-Tetramethyltetracyclo[8.1.0.02.8.07.11]undecane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H24
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.35
Beilstein:
2039581
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Saggio
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D +32.5±1°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.493
P. eboll.
252-254 °C (lit.)
Densità
0.937 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@@H]3C[C@@H]4[C@H]([C@H]13)[C@@]24C
InChI
1S/C15H24/c1-13(2)6-5-7-14(3)9-8-10-12(11(9)13)15(10,14)4/h9-12H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11-,12-,14+,15+/m1/s1
WCEIQUQVIOGRBF-YTDSDZJUSA-N
Descrizione generale
Longicyclene is the first tetracarbocyclic sesquiterpene isolated from the essential oil of Pinus longifolia, Roxb.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Studies in sesquiterpenes-XXXV: longicyclene, the first tetracyclic sesquiterpene.
Nayak UR and Dev S
Tetrahedron, 24(11), 4099-4104 (1968)