61850
L-Leucine ethyl ester hydrochloride
≥99.0% (AT)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0% (AT)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +18.0±1°, c = 5% in ethanol
Punto di fusione
134-136 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)CC(C)C
InChI
1S/C8H17NO2.ClH/c1-4-11-8(10)7(9)5-6(2)3;/h6-7H,4-5,9H2,1-3H3;1H/t7-;/m0./s1
NOUDPBCEONUCOV-FJXQXJEOSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3