Documenti fondamentali
617016
Sigma-Aldrich
Tetrabutyl-d36-tin
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
(CD3CD2CD2CD2)4Sn
Peso molecolare:
383.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
P. ebollizione
145 °C (lit.)
Densità
1.165 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+36
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[Sn](C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/4C4H9.Sn/c4*1-3-4-2;/h4*1,3-4H2,2H3;/i4*1D2,2D3,3D2,4D2;
AFCAKJKUYFLYFK-RELSAODYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Organi bersaglio
thymus,spleen
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)