Key Documents
616621
Sigma-Aldrich
2-Keto-4-methyl-d3-pentanoic acid sodium salt
98 atom % D
Sinonimo/i:
2-Ketoisocaproic acid-d3 (4-methyl-d3) sodium salt
About This Item
Formula condensata:
CD3CH(CH3)CH2COCO2Na
Peso molecolare:
155.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Forma fisica
solid
Disponibilità
not available in Japan
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
280 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C(C)CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1/i1D3;
IXFAZKRLPPMQEO-NIIDSAIPSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2