Documenti
615919
Sigma-Aldrich
Imino(diacetic-d4) acid
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
NH(CD2CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Forma fisica
solid
Punto di fusione
243 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(NC([2H])([2H])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c6-3(7)1-5-2-4(8)9/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D2
NBZBKCUXIYYUSX-LNLMKGTHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1