61550
Ossido di lantanio(III)
≥99.98% (metals basis)
Sinonimo/i:
Dilanthanum trioxide
About This Item
Saggio
≥99.0% (EDTA 0.1 M, KT)
≥99.98% (metals basis)
Stato
solid
Impurezze
≤300 mg/kg total metallic impurities (trace metal analysis (JCPMS))
Densità
6.51 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O=[La]O[La]=O
InChI
1S/2La.3O
KTUFCUMIWABKDW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?