Key Documents
615463
Sigma-Aldrich
Oxybutynin chloride-(phenyl-d5)
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
C22D5H26NO3 HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
398.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(O)(C2CCCCC2)C(=O)OCC#CCN(CC)CC
InChI
1S/C22H31NO3.ClH/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20;/h5,7-8,13-14,20,25H,3-4,6,9-10,15-18H2,1-2H3;1H/i5D,7D,8D,13D,14D;
SWIJYDAEGSIQPZ-QMYMNHACSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)