Documenti fondamentali
615455
Sigma-Aldrich
Desethyloxybutynin chloride-(ethyl-d5)
98 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20D5H22ClNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
Cl[H].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCC#CCCC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H27NO3.ClH/c1-2-21-15-9-10-16-24-19(22)20(23,17-11-5-3-6-12-17)18-13-7-4-8-14-18;/h3,5-6,11-12,18,21,23H,2,4,7-8,13-16H2,1H3;1H/i1D3,2D2;
DSWCYTSHCYXHGW-LUIAAVAXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)