Documenti
614815
Sigma-Aldrich
1-Bromopropane-1,1,2,2-d4
98 atom % D
Sinonimo/i:
Propyl bromide-1,1,2,2-d4
About This Item
Formula condensata:
CH3CD2CD2Br
Peso molecolare:
127.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. eboll.
71 °C (lit.)
Punto di fusione
-110 °C (lit.)
Densità
1.397 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(C)C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i2D2,3D2
CYNYIHKIEHGYOZ-RRVWJQJTSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable Liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22.00 °C - closed cup