Documenti fondamentali
614505
Sigma-Aldrich
1-Bromononane-1,1,2,2-d4
98 atom % D
Sinonimo/i:
n-Nonyl bromide-1,1,2,2-d4
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)6CD2CD2Br
Peso molecolare:
211.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
P. ebollizione
201 °C (lit.)
Densità
1.11 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])CCCCCCC
InChI
1S/C9H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3/i8D2,9D2
AYMUQTNXKPEMLM-LZMSFWOYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
90.00 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)