Documenti
614378
Sigma-Aldrich
Potassium palmitate-d31
98 atom % D
Sinonimo/i:
Hexadecanoic-d31 acid, potassium salt, Palmitic-d31 acid, potassium salt, Potassium hexadecanoate-d31
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)14CO2K
Numero CAS:
Peso molecolare:
325.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Forma fisica
solid
Punto di fusione
285 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+31
Stringa SMILE
[K+].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2;
MQOCIYICOGDBSG-HXKBIXQXSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1