Documenti fondamentali
613738
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2,4-pentane-d12-diol
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
(CD3)2C(OH)CD2CD(OH)CD3
Peso molecolare:
130.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
P. ebollizione
197 °C (lit.)
Densità
1.014 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+12
Stringa SMILE
OC(C([2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D
SVTBMSDMJJWYQN-WWKUACGSSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)