Documenti fondamentali
613649
Sigma-Aldrich
Dimethylamine-d7 deuteriochloride
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
(CD3)2ND · DCl
Peso molecolare:
89.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
solid
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
Cl[2H].[2H]N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i1D3,2D3;/hD2
IQDGSYLLQPDQDV-JJWAXNBFSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)