Documenti fondamentali
612758
Supelco
Ethylbenzene solution
NMR reference standard, 0.4% in chloroform-d (99.8 atom %), NMR tube size 3 mm × 8 in.
Scegli un formato
10 EACH
CHF 2’370.00
CHF 2’370.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EACH
CHF 2’370.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 2’370.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
NMR reference standard
analytical standard
Concentrazione
0.4% in chloroform-d (99.8 atom %)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
3 mm × 8 in.
Compatibilità
suitable for NMR (reference standard)
Formato
single component solution
Stringa SMILE
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
1H sensitivity
Quantità
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)