Documenti fondamentali
609676
Sigma-Aldrich
Carbon dioxide-17O2
45 atom % 17O
About This Item
Formula condensata:
C17O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
45 atom % 17O
Punto di fusione
-78 °C (subl.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[17O]=C=[17O]
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i2+1,3+1
CURLTUGMZLYLDI-SUEIGJEOSA-N
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)