60720
Ketone Moschus
≥97.0% (N)
Sinonimo/i:
4-tert-Butyl-2,6-dimethyl-3,5-dinitroacetophenone, Musk ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (N)
Punto di fusione
134-137 °C
Stringa SMILE
CC(=O)c1c(C)c(c(c(c1C)[N+]([O-])=O)C(C)(C)C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H18N2O5/c1-7-10(9(3)17)8(2)13(16(20)21)11(14(4,5)6)12(7)15(18)19/h1-6H3
WXCMHFPAUCOJIG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>334.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 168 °C - closed cup