Documenti
607126
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-amine-15N
98 atom % 15N, 99 atom % D
About This Item
Formula condensata:
CD315NH2
Peso molecolare:
35.07
Codice UNSPSC:
12352116
Purezza isotopica
98 atom % 15N
99 atom % D
P. eboll.
-6.3 °C (lit.)
Punto di fusione
-93 °C (lit.)
Densità
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[15NH2]C([2H])([2H])[2H]
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Gas cylinderExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3