Documenti fondamentali
606588
Sigma-Aldrich
Styrene-β-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains 4-tert-butylcatechol as stabilizer
Scegli un formato
1 G
CHF 2’700.00
CHF 2’700.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 2’700.00
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH=13CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 2’700.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥98% (CP)
contiene
4-tert-butylcatechol as stabilizer
P. ebollizione
145-146 °C (lit.)
Densità
0.918 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[13CH2]=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1+1
PPBRXRYQALVLMV-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
hearing organs, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)