Documenti
605670
Sigma-Aldrich
Octanoic acid-5,6,7,8-13C4
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Caprylic acid-5,6,7,8-13C4
About This Item
Formula condensata:
13CH3(13CH2)3(CH2)3CO2H
Peso molecolare:
148.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. eboll.
237 °C (lit.)
Punto di fusione
16 °C (lit.)
Densità
0.935 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2]CCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1
WWZKQHOCKIZLMA-JCDJMFQYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.