Documenti fondamentali
604453
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-β-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
[-CH(C6H5)13CH2-]n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
Spostamento di massa
M+1 (per repeating unit)
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)