Documenti fondamentali
603953
Sigma-Aldrich
Glycolic acid-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinonimo/i:
Hydroxyacetic acid-1-13C
About This Item
Formula condensata:
HOCH213CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
77.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥99% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
OC[13C](O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)/i2+1
AEMRFAOFKBGASW-VQEHIDDOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)