Documenti fondamentali
603406
Sigma-Aldrich
Phosgene-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Carbonic-13C dichloride
About This Item
Formula condensata:
13COCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
Cl[13C](Cl)=O
InChI
1S/CCl2O/c2-1(3)4/i1+1
YGYAWVDWMABLBF-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)