Documenti fondamentali
601969
Sigma-Aldrich
Krypton-83Kr
90 atom %
About This Item
Formula condensata:
83Kr
Numero CAS:
Peso molecolare:
82.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142003
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
90 atom %
Saggio
≥99.5% (Total Krypton)
Impurezze
<0.5% Total others
Spostamento di massa
M-1
Stringa SMILE
[83Kr]
InChI
1S/Kr/i1-1
DNNSSWSSYDEUBZ-BJUDXGSMSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)