Key Documents
597961
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzoyl chloride-α-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
ClC6H413COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
P. eboll.
102-104 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
11-14 °C (lit.)
Densità
1.373 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)[13C](Cl)=O
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H/i7+1
RKIDDEGICSMIJA-CDYZYAPPSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)