Documenti fondamentali
59750
Sigma-Aldrich
Isopropyltriphenylphosphonium bromide – sodium amide mixture
1 g contains ~2.3 mmol phosphonium bromide
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Qualità
1 g contains ~2.3 mmol phosphonium bromide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Br-].N[Na].CC(C)[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Quantità
1 mL contains ~1.6 mmol phosphonium bromide
Altre note
Ready-to-use mixture for the preparation of the corresponding ylide in THF
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M. Schlosser et al.
Chimia, 36, 396-396 (1982)