Documenti fondamentali
597074
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-propoxyphenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(OCH2CH2CH3)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
56-60 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCOc1c(Br)cccc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BBrO3/c1-2-6-14-9-7(10(12)13)4-3-5-8(9)11/h3-5,12-13H,2,6H2,1H3
QILIDAIRUWTFHF-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)