Key Documents
597066
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(tert-butyldimethylsiloxy)pyrimidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17BrN2OSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.509 (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C10H17BrN2OSi/c1-10(2,3)15(4,5)14-9-12-6-8(11)7-13-9/h6-7H,1-5H3
GCALLZMACFTOPD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)