Documenti fondamentali
596841
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-butoxy-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
BrC6H2[O)CH2)3CH3](CH3)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Punto di fusione
63-68 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOc1c(Br)cc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C11H16BBrO3/c1-3-4-5-16-11-9(12(14)15)6-8(2)7-10(11)13/h6-7,14-15H,3-5H2,1-2H3
AQZXOJQXDSSZCI-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)