Documenti fondamentali
596701
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorobenzoyl)-1H-benzotriazole
97%
Sinonimo/i:
1H-Benzotriazol-1-yl(4-chlorophenyl)methanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H8ClN3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
135-139 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)C(=O)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C13H8ClN3O/c14-10-7-5-9(6-8-10)13(18)17-12-4-2-1-3-11(12)15-16-17/h1-8H
BLJBQVQHDXUDTE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Acylation of sodium azide with N-acylbenzotiazoles
  • Gas-phase thermolysis
  • Chemoselective reduction
Reactant for synthesis of:
  • Diketone oximes by phenylation
  • Amides by acylation of amines
  • 1,2-Diketones by coupling of N-acylbenzotriazoles
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)