Vai a
596604
Aniline-13C6 hydrochloride
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Benzenamine-1,2,3,4,5,6-13C6, hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
13C6H5NH2·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.54
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+6
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
mass shift
M+6
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H7N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
InChI key
MMCPOSDMTGQNKG-BVNCJLROSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
901696485497793736
Aniline-13C6 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
485497
Aniline-13C6
description
99 atom % 13C
description
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C, 98% (CP)
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
assay
99% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
99% (CP)
assay
98% (CP)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
381.2 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
194 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)