Documenti fondamentali
596310
Sigma-Aldrich
1-(3-Chloropropyl)piperidine monohydrochloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16ClN · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
219-223 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].ClCCCN1CCCCC1
InChI
1S/C8H16ClN.ClH/c9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10;/h1-8H2;1H
OBOBUDMMFXRNDO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)