Key Documents
596175
Sigma-Aldrich
6-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
96%
Sinonimo/i:
6-Chloronicotinaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
77-81 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
chloro
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H4ClNO/c7-6-2-1-5(4-9)3-8-6/h1-4H
AFWWKZCPPRPDQK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)