596124
Ethyl 4-trimethylsiloxy-2-butynoate
97%
About This Item
Formula condensata:
C2H5OCOC≡CCH2OSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4390 (lit.)
P. ebollizione
215-216 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C#CCO[Si](C)(C)C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)