Documenti fondamentali
595772
Sigma-Aldrich
Benz-13C6-oxazole
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6CH5NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.08
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
P. eboll.
182 °C (lit.)
Punto di fusione
27-30 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+10
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H][13c]1[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]2ocn[13c]2[13c]1[2H]
InChI
1S/C7H5NO/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,6+1,7+1
BCMCBBGGLRIHSE-KSYPSEKYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)