Documenti fondamentali
595616
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-3-chlorophenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OC6H3(Cl)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Punto di fusione
188-193 °C (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-12-8-11(14(16)17)6-7-13(12)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,16-17H,9H2
AYSMMNDQVZAXQY-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)