Documenti fondamentali
595284
Sigma-Aldrich
4-(4′-Propoxyphenyl)phenylboronic acid
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H17BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
95%
Punto di fusione
235-240 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C15H17BO3/c1-2-11-19-15-9-5-13(6-10-15)12-3-7-14(8-4-12)16(17)18/h3-10,17-18H,2,11H2,1H3
ZJCHLFOLMBDUPR-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)