Documenti
594547
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(CH3)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
57-61 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(Cl)ccc1C#N
InChI
1S/C8H6ClN/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-10/h2-4H,1H3
ZZAJFWXXFZTTLH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3