Key Documents
594334
Sigma-Aldrich
Benzenecyclopentadienyliron(II) hexafluorophosphate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11F6FeP
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: iron
Punto di fusione
268 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Fe+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH][CH]2.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C6H6.C5H5.F6P.Fe/c1-2-4-6-5-3-1;1-2-4-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h1-6H;1-5H;;/q;;-1;+1
ZFDATMJBJWNTMT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for:
  • Nitroxide-mediated photochemical-living radical polymerization reactions
  • Assembly of complex photonic crystals
  • Preparation of cyclopentadien-iron-biphenyl hexafluorophosphate ([Cp-Fe-biphenyl]+PF6-) for cationic photopolymerization of epoxy systems
Reactant for:
  • LIgand exchange reactions
  • Solid-state synthesis of carbon nanostructures
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)