Documenti fondamentali
594245
Sigma-Aldrich
2-(Benzyloxy)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
2-(2-Benzyloxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Benzyloxyphenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H23BO3
Peso molecolare:
310.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
100-104 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2OCc3ccccc3
InChI
1S/C19H23BO3/c1-18(2)19(3,4)23-20(22-18)16-12-8-9-13-17(16)21-14-15-10-6-5-7-11-15/h5-13H,14H2,1-4H3
OYMQYMSYMNEKLI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)