Documenti
594008
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)ethoxydimethylsilane
98%
Sinonimo/i:
Chloromethyl(dimethyl)ethoxysilane
About This Item
Formula condensata:
ClCH2Si(CH3)2OCH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.69
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
98%
Densità
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Si](C)(C)CCl
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
79.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26.11 °C - closed cup