Documenti fondamentali
593966
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H2BBrF4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.79
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Punto di fusione
150-154 °C (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1c(F)c(F)c(Br)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2BBrF4O2/c8-2-5(11)3(9)1(7(13)14)4(10)6(2)12/h13-14H
WFADCDXWIFNRJC-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)