Documenti fondamentali
593621
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
Sinonimo/i:
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(F)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Punto di fusione
144-149 °C (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1cc(Br)ccc1F
InChI
1S/C6H5BBrFO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H
IGBDPRKNAFOOGY-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhyride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)