Key Documents
593338
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(bromomethyl)-1-methoxy-4-octyloxybenzene
98%
About This Item
Formula condensata:
(BrCH2)2C6H2(OCH3)OCH2(CH2)6CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
422.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
97.2-99.3 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCOc1cc(CBr)c(OC)cc1CBr
InChI
1S/C17H26Br2O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-21-17-11-14(12-18)16(20-2)10-15(17)13-19/h10-11H,3-9,12-13H2,1-2H3
RJQMAKONXJAZGF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Precursor for synthesis of light emitting polymer from PPV class.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)