Documenti fondamentali
593087
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H4Cl2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
112-116 °C
Stringa SMILE
ClC(=O)c1sc2ccccc2c1Cl
InChI
1S/C9H4Cl2OS/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)13-8(7)9(11)12/h1-4H
GWKSSMDJEWPKCM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)