Key Documents
592641
Sigma-Aldrich
1-(Triethoxysilyl)-2-pentene
predominantly cis
About This Item
Formula condensata:
(C2H5O)3SiCH2CH=CHCH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.39
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Indice di rifrazione
n20/D 1.4170 (lit.)
P. eboll.
213-214 °C (lit.)
Densità
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Si](C\C=C/CC)(OCC)OCC